Learn More
R&D Systems™ JNJ 10198409
Description
JNJ 10198409 is a potent platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor (IC50 values are 4.2 and 45 nM for PDGFRβ and PDGFRα, respectively). Also inhibits c-Abl, Lck, c-Src and Fyn kinases (IC50 values are 22, 100, 185 and 378 nM respectively). Displays antiproliferative activity in multiple tumor cell lines. Accelerates down regulation of fibroblast genes in reprogramming of human fibroblasts into functional cardiomyocytes, within 9C cocktail.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | N-(3-Fluorophenyl)-1,4-dihydro-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine |
| CAS | 627518-40-5 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | PDGF Receptor Inhibitors |
| Molecular Formula | C18H16FN3O2 |
| Formula Weight | 2273 |
| Purity | 98% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?