Learn More
Tocris Bioscience™ Ivabradine hydrochloride
Beskrivelse
Ivabradine hydrochloride is a HCN channel blocker (IC50 is approximately 0.5 - 2.5 μM). Bradycardic agent that inhibits If pacemaker current in sinoatrial node cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one hydrochloride |
| CAS | 148849-67-6 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C27H36N2O5.HCl |
| Purity | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?