Learn More
Novus Biologicals™ ITF46 Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
:
0.1mg
Descrizione
The ITF46 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Specifica
Specifica
| Cell Line | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_64538. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Quantity | 0.1 mg |
| Storage Buffer | RIPA buffer |
| Purity | Protein |
| Test Specificity | Homo sapiens ITF46, mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto