Learn More
Beskrivning
E2F7 Polyclonal specifically detects E2F7 in Human samples. It is validated for ChIP Assay, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | E2F7 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | E2F transcription factor 7, E2F-7, FLJ12981, transcription factor E2F7 |
| Gene Symbols | E2F7 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MEVNCLTLKDLISPRQPRLDFAVEDGENAQKENIFVDRSRMAPKTPIKNEPIDLSKQKKFTPERNPITPVKLVDRQQAEPW |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?