missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isocaffeine, TRC

Product Code. 17932645
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17932645 100 mg 100mg
17912295 1 g 1g
17924785 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17932645 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI789200100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 519-32-4
Molecular Formula C8 H10 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Synonym 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Isocaffeine, Caffeine Imp. C (EP)
IUPAC Name 1,3,9-trimethylpurine-2,6-dione
SMILES CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O

Spécification

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
Formula Weight 194.0804
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.