Learn More
Iron, ACS reagent, low in Mg and Mn compounds, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpezifikation
Spezifikation
| Boiling Point | 3000.0°C |
| Melting Point | 1535.0°C |
| Quantity | 100 g |
| Merck Index | 15,5137 |
| Solubility Information | Solubility in water: insoluble. |
| Formula Weight | 55.84 |
| Grade | ACS Reagent |
| Chemical Name or Material | Iron |
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?