Beschreibung
CCL3 Protein is fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemoattract bioassay using murine splenocytes is in a concentration range of 10-100 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P10855, P10855, P10855 |
| For Use With (Application) | PAGE, Bioactivity |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 30 % Acetonitrile and 0.1 % TFA. |
| Gene ID (Entrez) | 6348 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Theoretical): 7.9 kDa |
| Quantity | 10 μg |
| Storage Requirements | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin Concentration | Less than 0.1 EU/μg of CCL3/MIP-1 alpha as determined by LAL method. |
| Gene Alias | C-C motif chemokine 3, MIP1-(a), AI323804, chemokine (C-C motif) ligand 3, G0S19-1, LD78alpha, MIP-1 alpha/CCL3, Mip1a, MIP-1alpha, MIP1-alpha, Scya3 |
| Gene Symbol | CCL3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?