Learn More
Descrizione
INPP4B Monoclonal antibody specifically detects INPP4B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | INPP4B |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | S08-7C7 |
| Concentration | 0.3 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Gene Alias | inositol polyphosphate-4-phosphatase, type II, 105kDa, type II inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide of human INPP4B (Uniprot # O15327) |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?