Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - High pH (10X)
Beskrivelse
- Supplied as a 10x stock solution
- Dilution of this buffer to 1x using reagent-grade water results in a 10 mM Tris, 1 mM EDTA solution, pH 9.0
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | IHC Antigen Retrieval Solution |
| Quantity | 500 mL |
| For Use With (Application) | Immunohistochemistry (IHC) |
| Product Line | eBioscience |
| Form | Liquid |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?