missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ IEM 1925 dihydrobromide
GREENER_CHOICE

Product Code. p-4817287
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18075452

Marke: Tocris Bioscience™ 4198/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Voltage- and use-dependent open-channel antagonist of AMPA receptors

IEM 1925 dihydrobromide is a voltage- and use-dependent open-channel antagonist of AMPA receptors. Selective between subtypes; blocks GluA2 subunit-lacking receptors more potently than GluA2-containing receptors (KD for GluA2-containing AMPAR is 210 times higher at -80 mV). More potent than IEM 1460 (Cat. No. 1636) and IEM 1754 due to a slower unblocking rate. Alleviates inflammatory pain in a rat model of peripheral inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 258282-23-4
Molecular Formula C17H30Br2N2

Spezifikation

Quantity 10 mg
Formula Weight 422.24
Purity 95%
Molecular Weight (g/mol) 422.249
Chemical Name or Material IEM 1925 dihydrobromide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt