Learn More
Tocris Bioscience™ IEM 1925 dihydrobromide
Descrizione
IEM 1925 dihydrobromide is a voltage- and use-dependent open-channel antagonist of AMPA receptors. Selective between subtypes; blocks GluA2 subunit-lacking receptors more potently than GluA2-containing receptors (KD for GluA2-containing AMPAR is 210 times higher at -80 mV). More potent than IEM 1460 (Cat. No. 1636) and IEM 1754 due to a slower unblocking rate. Alleviates inflammatory pain in a rat model of peripheral inflammation.
Specifica
Specifica
| Quantity | 10 mg |
| Formula Weight | 422.24 |
| Purity | 95% |
| Molecular Weight (g/mol) | 422.249 |
| Chemical Name or Material | IEM 1925 dihydrobromide |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?