Learn More
R&D Systems™ ICI 182,780
Produktkod. 30001177
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
30001177 10 mg 10mg
18742564 1 mg 1mg
18742654 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30001177 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' 1047/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13 EUR
    311.85 EUR / 10mg
    Save 34.28 EUR
    9% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Tocris product, part of R&D Systems. Estrogen receptor antagonist
ICI 182,780 is a high affinity estrogen receptor antagonist (IC50 = 0.29 nM), devoid of any partial agonism both in vitro and in vivo. ICI 182,780 is a high affinity agonist at the membrane estrogen receptor GPER. ICI 182,780 inhibits MCF-7 human breast cancer cell growth in vitro and shows antitumor activity in mice models. ICI 182,780 penetrates the blood-brain-barrier and has neuronal functional effects in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129453-61-8
Molecular Formula C32H47F5O3S
Specifikationer
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Formula Weight 606.77
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 606.777
Chemical Name or Material ICI 182, 780
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.