missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell lysate, 1 Kit

Product Code. 32144761 Shop All Abcam Products
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32144761 Supplier Abcam Supplier No. ab2578081Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 16-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Human ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549 cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: ZC3HAV1 (Zinc finger antiviral protein) knockout A549
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.