Learn More
R&D Systems™ Human nAChR beta 1/CHRNB1 (NP_000738) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18737489
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18737489 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18737489 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.31 EUR
    317.10 EUR / 10µg
    Save 39.21 EUR
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Human nAChR beta 1/CHRNB1 (NP_000738) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Nicotinic Acetylcholine Receptor beta, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The Nicotinic Acetylcholine Receptor beta insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene hnAChR beta 1/CHRNB1
Accession Number NP_000738
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Gene ID (Entrez) 1140
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -80°C
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.