missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human LRRC3C ELISA Kit (Colorimetric)

Product Code. 30240031 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30240031 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30240031 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP339980

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay Range 0.156 - 10 ng/mL (example only; lot dependent)
Assay Sensitivity 0.066 ng/mL (example only; lot dependent)
Detection Method Colorimetric
Immunoassay Kit Format Pre-coated 96T Strip Plate
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Tissue Homogenates, Other Biological Fluids
Target Species Human
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 100505591
Gene Symbol LRRC3C
Quantity 1 Kit
Storage Requirements Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Synonym Leucine Rich Repeat Containing 3C
Target Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.