Learn More
R&D Systems™ Human IRAK3 (NP_009130.2) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | IRAK3 |
| Accession Number | NP_009130.2 |
| Gene ID (Entrez) | 11213 |
| Gene Alias | ASRT5, EC 2.7.11.1, FLJ13601, IL-1 receptor-associated kinase M, interleukin-1 receptor-associated kinase 3, IRAK-3, IRAKM, IRAK-M |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?