Learn More
R&D Systems™ Human IFN-alpha 7/IFNA7 (NP_066401.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Gene | IFN-alpha J1/IFNA7 |
| Accession Number | NP_066401.2 |
| Gene ID (Entrez) | 3444 |
| Gene Alias | IFNA7, IFNalpha J1, IFN-alpha J1, interferon alpha-7, interferon alpha-J1, interferon, alpha 7 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?