missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human FBXL14 (NP_689654.1) VersaClone cDNA

Code produit 18721097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18721097 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18721097 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3588
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 EUR
    309.75 EUR / 10µg
    Save 18.25 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Spécification

Gene Fbl14
Accession Number NP_689654.1
Gene ID (Entrez) 144699
Gene Alias FBL14, F-box and leucine-rich repeat protein 14, MGC40195
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.