Learn More
R&D Systems™ Human DPEP1 (NP_004404.1) VersaClone cDNA
Product Code. 18461890
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Quantity Förpackningsstorlek
18461890 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18461890 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' RDC3188
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00 EUR
    309.75 EUR / 10µg
    Save 18.25 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 14-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gene DPEP1
Accession Number NP_004404.1
Gene ID (Entrez) 1800
Gene Alias dehydropeptidase-I, dipeptidase 1, dipeptidase 1 (renal), EC 3.4.13.19, hRDP, MDPMBD1, Microsomal Dipeptidase, RDPMicrosomal dipeptidase, Renal dipeptidase
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.