Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Product Code. 18614686 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 Slides
Unit Size:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18614686 5 Slides Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18614686 Supplier Novus Biologicals™ Supplier No. NBP242080
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-08-2026
Add to basket
Add to basket
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantity 5 Slides
Species Human
For Use With (Application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.