Especificaciones
| Assay Range | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 9.38 pg/mL |
| Product Line | Novus |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Sample Type | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Specificity | This kit recognizes Human ALCAM in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human ALCAM and analogues was observed. |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 214 |
| Gene Symbol | ALCAM |
| Quantity | 1 Kit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?