Learn More
Horse anti-Mouse M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Secondary Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG Polyclonal antibody specifically detects M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Spécification
Spécification
| Antigen | M.O.M.(R) (Mouse-On-Mouse) IgG |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Biotin |
| Host Species | Equine |
| Immunogen | Mouse IgG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Regulatory Status | RUO |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?