Description
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ChIP assay (ChIP), Multiplex Immunoassay
Specifications
Specifications
| Antigen | Histone H3 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, ChIP Assay, Multiplex |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | RM135 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.02 μg/mL - 0.2 μg/mL, ELISA 0.2 μg/mL - 1 μg/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1 μg/mL - 2 μg/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1ug-5 μg, Multiplex Immunoassay 0.1 μg/mL - 0.5 μg/mL |
| Formulation | 50% Glycerol/PBS, 1% BSA |
| Gene Alias | H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, H3K4Me2, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 |
| Host Species | Rabbit |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?