Learn More
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene, TRC
Product Code. 30132580
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30132580 100 mg 100mg
30133998 50 mg 50mg
30004816 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30132580 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH294028100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 186817-57-2
Molecular Formula C12H18F12N3O6P3
Molecular Weight (g/mol) 621.19
Synonym Hexakis(1H,1H,2H-perfluoroethoxy)phosphazene;2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2-difluoroethoxy)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMILES FC(F)COp1(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)n1
Specifications
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H18F12N3O6P3/c13-7(14)1-28-34(29-2-8(15)16)25-35(30-3-9(17)18,31-4-10(19)20)27-36(26-34,32-5-11(21)22)33-6-12(23)24/h7-12H,1-6H2
Formula Weight 621.0217
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.