Learn More
Herpes Simplex Virus 2 Antibody (T303), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Herpes Simplex Virus 2 Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 2 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Herpes Simplex Virus 2 |
| Applications | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | T303 |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Gene Alias | Herpes Simplex Virus Type 2 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Exctract of Herpes Simplex Virus 2 infected VERO (green monkey kidney) cells. |
| Purification Method | Affinity Purified |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?