Specifications
| Absorbance | (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm |
| Melting Point | -17.5°C |
| Color | Beige to Brown-Orange |
| Density | 1.6400g/mL |
| Boiling Point | 120.0°C (755.0 mmHg) |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99% |
| Packaging | Glass Bottle |
| Linear Formula | CF3CF2CF2CO2H |
| Refractive Index | 1.3 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?