Learn More
Tocris Bioscience™ H-7 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18084052
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18084052 50 mg 50mg
18094802 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18084052 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 0542/50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Protein kinase inhibitor
H-7 dihydrochloride is a protein kinase inhibitor (IC50 values for inhibition of PKA, PKG, PKC and myosin light chain kinase are 3.0, 5.8, 6.0 and 97.0 μM, respectively. H-7 shows antiviral activity against influenza A (IC50 = 10 μM) in vitro. H-7 also inhibits interleukin-stimulated secretion of IgM and blocks PMA -stimulated interleukin 1β production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemical Name or Material '±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride
CAS 108930-17-2
Assay Percent Range >99%
Quantity 50 mg
Solubility Soluble to 20mM in DMSO
Molecular Formula C14H17N3O2S.2HCl
Formula Weight Observed MW: 364.29
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.