Learn More
Tocris Bioscience™ GW 0742
GREENER_CHOICE
Product Code. 18014292
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18014292 10 mg 10mg
18075982 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18014292 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 2229/10
Highly selective, potent PPARδ agonist
Potent and highly selective PPARδ agonist. EC50 values are 0.001, 1.1 and 2 μM for transactivation of human PPARδ, -α, and -γ receptors respectively. Neuroprotective in rat cerebellar granule neuronal cultures after brief (12-hour) exposure but exhibits inherent toxicity after prolonged (48-hour) incubation. Increases rate of fatty acid oxidation and protects against ischemia/reperfusion injury in neonatal and adult cardiomyocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317318-84-6
Molecular Formula C21H17F4NO3S2
Spécification
Quantity 10 mg
Formula Weight 471.49
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 471.485
Chemical Name or Material GW 0742
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.