Description
GRO2 Monoclonal specifically detects GRO2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifications
Specifications
| Antigen | GRO2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | MM0214-11B27 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Dilution | Western Blot |
| Formulation | 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide |
| Gene Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha |
| Gene Symbols | CXCL2 |
| Host Species | Mouse |
| Show More |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?