Description
GRB2 Polyclonal specifically detects GRB2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GRB2 |
| Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | abundant SRC homology, Adapter protein GRB2, ASH, EGFRBP-GRB2, epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2, Grb3-3, growth factor receptor-bound protein 2, growth factor receptor-bound protein 3, HT027, MST084, MSTP084, NCKAP2, Protein Ash, SH2/SH3 adapter GRB2 |
| Gene Symbols | GRB2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KVLRDGAGKYFLWVVKFNSLNELVDYHRSTSVSRNQQIFLRDIEQVPQQPT |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?