Learn More
Descrizione
GPIHBP1 Polyclonal specifically detects GPIHBP1 in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigen | GPIHBP1 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein1, glycosylphosphatidylinositol-anchored high density lipoprotein-binding protein1, GPI anchored high density lipoprotein binding protein 1, GPI-anchored HDL-binding protein 1, GPI-HBP1LOC338328, HBP1, High density lipoprotein-binding protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human GPIHBP1 (Accession#: AAH63857.1; Met1-Ser160) |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?