Description
Glycophorin A Monoclonal antibody specifically detects Glycophorin A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antigen | Glycophorin A |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GYPA/280 |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD235a antigen, glycophorin A (includes MN blood group), glycophorin A (MNS blood group), glycophorin Erik, glycophorin MiI, glycophorin MiIII, glycophorin MiV, glycophorin MiX, glycophorin SAT, glycophorin Sta type C, glycophorin-A, GPA, GPErik, GpMiIII, GPSAT, HGpMiIII, HGpMiV, HGpMiX, HGpMiXI, HGpSta(C), Mi.V glycoprotein (24 AA), MN sialoglycoprotein, MNS, PAS-2, recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human full-length Glycophorin A protein (Uniprot: P02724) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?