Beschreibung
SSEA-1 Monoclonal specifically detects SSEA-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SSEA-1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL6334 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 μg/mL |
| Formulation | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide |
| Gene Alias | alpha-(1,3)-fucosyltransferase, CD15, EC 2.4.1, EC 2.4.1.-, EC 2.4.1.65, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, ELFT, FCT3AELAM ligand fucosyltransferase, Fucosyltransferase 4, fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific), Fucosyltransferase IV, fucT-IV, FUC-TIV, FUTIV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase, Lewis X, LeX, SSEA-1, stage-specific embryonic antigen 1 |
| Gene Symbols | FUT4 |
| Host Species | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?