Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
| Melting Point | 1740°C |
| Color | White |
| Physical Form | Fine Crystalline Powder |
| Quantity | 50 g |
| Packaging | Plastic bottle |
| Specific Gravity | 5.88 |
| Assay Percent Range | 99.99+% |
| Density | 5.8800g/mL |
| Linear Formula | Ga2O3 |
| Fieser | 04,241 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.