Learn More
Descrizione
G protein alpha-13 Polyclonal antibody specifically detects G protein alpha-13 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | G protein alpha-13 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 669 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | G alpha-13, G13, G-protein subunit alpha-13, guanine nucleotide binding protein (G protein), alpha 13, guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13, MGC46138 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-210 of human G protein alpha-13 (NP_006563.2).,, Sequence:, MADFLPSRSVLSVCFPGCLLTSGEAEQQRKSKEIDKCLSREKTYVKRLVKILLLGAGESGKSTFLKQMRIIHGQDFDQRAREEFRPTIYSNVIKGMRVLVDAREKLHIPWGDNSNQQHGDKMMSFDTRAPMAAQGMVETRVFLQYLPAIRALWADSGIQNAYDRRREFQLGESVKYFLDNLDKLGEPDYIPSQQDILLARRPTKGIHEYD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?