Specifica
| Content And Storage | Store at -20°C in the dark. Avoid freeze-thaw cycles. |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Electron Microscopy |
| Excitation/Emission | The excitation maximum of fluorescent exosome standards is 500 nm - 650 nm and emission maximum is 510 - 665 nm. |
| Format | Cell culture media |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 100 μg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?