missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fexofenadinone, TRC

Product Code. 30006929
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30006929 25 mg 25mg
30004182 1 g 1g
30004109 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30006929 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF32252025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 76811-98-8
Molecular Formula C32 H37 N O4
Molecular Weight (g/mol) 499.64
Synonym 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic Acid, Fexofenadine Hydrochloride Imp. A (EP), Ketofexofenadine
IUPAC Name 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4

Spécification

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H37NO4/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27/h3-8,10-13,15-18,28,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36)
Formula Weight 499.2723
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ketofexofenadine
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.