Learn More
Beskrivelse
ATP13A1 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ATP13A1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulation | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Gene Alias | ATP13A, ATPase type 13A, ATPase type 13A1, cation transporting ATPase, CGI-152, DKFZp761L1623, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.12, FLJ31858, FLJ41786, FLJ43873, KIAA1825FLJ90317, probable cation-transporting ATPase 13A1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 880-960 of human ATP13A1 (NP_065143.2). ALLANAPERVVERRRRPRDSPTLSNSGIRATSRTAKQRSGLPPSEEQPTSQRDRLSQVLRDLEDESTPIVKLGDASIAAPF |
| Purification Method | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?