Learn More
Descrizione
Fascin Monoclonal antibody specifically detects Fascin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigen | Fascin |
| Applications | Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | FSCN1/417 |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | FAN1,55 kDa actin-bundling protein, fascin homolog 1, actin-bundling protein (Strongylocentrotus purpuratus), FLJ38511, HSN, p55actin bundling protein, singed (Drosophila)-like (sea urchin fascin homolog like), singed-like (fascin homolog, sea urchin), Singed-like protein, SNLfascin |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Full length recombinant human Fascin protein (Uniprot: Q16658) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?