Learn More
Tocris™ Famotidine
Description
Famotidine is a potent and high affinity histamine H2 receptor biased inverse agonist (Kd = 14 nM, IC50 = 33 nM). Reduces basal receptor activity by 75%. Inhibits Gs-mediated pathways but acts as a partial agonist of β-arrestin recruitment (EC50 = 105 nM). Inhibits gastric acid secretion and histamine-induced mast cell activation. Also inhibits HIV replication in vitro.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-N-(aminosulfonyl)propanimidamide |
| CAS | 76824-35-6 |
| Quantity | 100 mg |
| Target | Histamine H2 Receptor Antagonists |
| Molecular Formula | C8H15N7O2S3 |
| Purity | 0.98 |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?