Learn More
STEMCELL Technologies Everolimus
Description
- Everolimus is an inhibitor of the mammalian target of rapamycin (mTOR)
- It is a hydroxyethyl ether-substituted derivative of rapamycin with improved pharmacokinetic and pharmacodynamic properties
- It inhibits both mTORC1 and mTORC2 complexes by binding to FK506-binding protein (FKBP-12), which then binds to mTOR, leading to complex destabilization and blocked kinase function (Zeng et al.; Lebwohl et al.; Sedrani et al.; Huang & Houghton)
- Inhibits cell proliferation, metabolism, and angiogenesis in a variety of cancers using in vitro and in vivo models (Zhu et al.; Lane et al.; O'Reilly et al.; Lebwohl et al.)
- Acts as an immunosuppressive agent in the context of organ transplantation (Lebwohl et al.; Wullschleger et al.)
Specifications
Specifications
| CAS | 159351-69-6 |
| Synonym | RAD001; SDZ-RAD; Xience |
| Quantity | 25 mg |
| Molecular Formula | C53H83NO14 |
| Purity | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?