Learn More
Tocris Bioscience™ Etomidate
GREENER_CHOICE
Product Code. 18044072
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
18044072 10 mg 10mg
30001258 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 18044072 Supplier Tocris Bioscience™ Supplier No. 1471/10
GABA-mimetic; selectively interacts with β2- and β3-subunit containing GABAA receptors
General anesthetic with GABA modulatory and GABA-mimetic actions; selectively interacts with β2- and β3-subunit containing GABAA receptors. Short acting and potent hypnotic, with low toxicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33125-97-2
Molecular Formula C14H16N2O2
Spécification
Quantity 10 mg
Formula Weight 244.29
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 244.294
Chemical Name or Material Etomidate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.