Learn More
Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 11483937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
11483937 5 g 5g
11493937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11483937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19338.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16588-16-2
Molecular Formula C9H8ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 229.616
MDL Number MFCD00219621
InChI Key BLNLZRQIUGDTAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-chloro-3-nitro-, ethyl ester, 4-chloro-3-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4-chloro-3-nitro-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-chloranyl-3-nitro-benzoate, acmc-20a7tu, ethyl4-chloro-3-nitrobenzoate, ethyl 4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitro-benzoate, ethyl-4-chloro-3-nitrobenzoate, 3-nitro-4-chlorobenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 1268247
IUPAC Name ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Melting Point 53°C to 55°C
Quantity 5 g
Formula Weight 229.62
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Ethyl 4-chloro-3-nitrobenzoate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.