Learn More
Drebrin 1 Antibody (DBN1/2880), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Code produit 18215108 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18215108 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18215108 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP279902JF646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 EUR
    600.60 EUR / 0.1mL
    Save 34.40 EUR
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
Drebrin 1 Monoclonal specifically detects Drebrin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Drebrin 1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone DBN1/2880
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias D0S117E, Developmentally-regulated brain protein, DKFZp434D064, drebrin, drebrin 1, drebrin E, drebrin E2, drebrin-1
Gene Symbols DBN1
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment (aa 150-281) of human Drebrin 1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q16643)
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.