Learn More
Descripción
Dicer Polyclonal specifically detects Dicer in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Dicer |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 700 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DCR1, Dicer, dicer 1, double-stranded RNA-specific endoribonuclease, dicer 1, ribonuclease type III, Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila), EC 3.1.26, EC 3.1.26.-, EC 3.1.26.3, Helicase MOI, Helicase with RNase motif, helicase-moi, HERNADicer1, Dcr-1 homolog, K12H4.8-LIKE, KIAA0928endoribonuclease Dicer |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Partial synthetic peptide made to an internal portion of the human Dicer protein (between amino acids 450-500) [UniProt Q9UPY3} |
| Purification Method | Immunogen affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?