Learn More
CYTL1 Antibody, R&D Systems™
Produktkod. 18606318 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 μg
25 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity Förpackningsstorlek
18606318 25 μL 25µL
18643368 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18606318 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP26885125ul
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CYTL1 Polyclonal specifically detects CYTL1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CYTL1
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulation PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gene Alias C17, C4orf4cytokine-like protein C17, cytokine-like 1, cytokine-like protein 1, Protein C17
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: TCYSRMRALSQEITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVAS
Purification Method Protein A purified
Quantity 25 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54360
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.