Specifications
| Melting Point | 110.0°C to 113.0°C |
| Color | White |
| Elemental Analysis | 46.64 to 49.03% C, 18.13 to 19.07% N |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98% |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 150.65 |
| Percent Purity | 98% |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Cyclohexylhydrazine hydrochloride
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?