Learn More
R&D Systems™ CP 690550 citrate
Beskrivelse
Potent JAK inhibitor (IC50 values are 1, 20, and 112 nM for JAK3, JAK2 and JAK1 respectively). Orally active immunosuppressant; exhibits efficacy in rodent rheumatoid arthritis models.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 504.49 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.5 |
| Chemical Name or Material | CP 690550 citrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?