Learn More
R&D Systems™ CP 154526
Beskrivelse
Selective, non-peptide CRF1 receptor antagonist (Ki values are 2.7 and > 10000 nM for CRF1 and CRF2 receptors respectively). Blocks CRF-induced adenylate cyclase activation (Ki = 3.7 nM) and attenuates activation of the HPA axis by CRF. Displays anxiolytic-like activity in the rat elevated plus-maze test; brain penetrant.
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Formula Weight | 400.99 |
| Purity | >99% |
| Molecular Weight (g/mol) | 400.995 |
| Chemical Name or Material | CP 154526 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?