Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CIRBP. Source: E.coli Amino Acid Sequence: GSRDYYSSRSQSGGYSDRSS The CIRBP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CIRBP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 1153 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | CIRBP Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | A18 hnRNP, A18HNRNP, CIRPcold-inducible RNA-binding protein, cold inducible RNA binding protein, cold inducible RNA-binding protein, glycine-rich RNA binding protein, Glycine-rich RNA-binding protein CIRP |
| Gene Symbol | CIRBP |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?